Sodium-1-naphthol-8-sulphonate ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N0034-25G N0034-500G
TCIAN0034-25GEA 34 EUR
TCIAN0034-25G TCIAN0034-500G
Sodium-1-naphthol-8-sulphonate ≥96.0% (by HPLC)
Sodium-1-naphthol-8-sulphonate
Formula: C₁₀H₈O₄S
Número MDL: MFCD00021524
Núm. CAS: 20215-36-5
EINECS: 243-605-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%