1-Naphthylhydrazine hydrochloride ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naphthalen-1-ylhydrazine hydrochloride
N0064-1G N0064-5G
TCIAN0064-1GEA 27 EUR
TCIAN0064-1G TCIAN0064-5G
1-Naphthylhydrazine hydrochloride ≥90.0% (by HPLC)
1-Naphthylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Número MDL: MFCD00060157
Núm. CAS: 2243-56-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %