1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0104-25G N0104-500G
TCIAN0104-25GEA 28 EUR
TCIAN0104-25G TCIAN0104-500G
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
Formula: C₉H₂₁NO₃
Pto. Ebullición: 305°C
Número MDL: MFCD00004533
Núm. CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency