4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Nitronaphthalen-1-amine, 1-Amino-4-nitronaphthalene
N0213-25G N0213-5G
TCIAN0213-25GEA 168 EUR
TCIAN0213-25G TCIAN0213-5G
4-Nitro-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
4-Nitro-1-naphthylamine
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Número MDL: MFCD00004026
Núm. CAS: 776-34-1
EINECS: 212-277-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 196.0 deg-C