Nitrometano 55% ∼8.7 mol/L in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
N0239-25ML N0239-500ML
TCIAN0239-25MLEA 16 EUR
TCIAN0239-25ML TCIAN0239-500ML
Nitrometano 55% ∼8.7 mol/L in methanol
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Número MDL: MFCD00007400
Núm. CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f828d6be0e34b3a0b357a9a031db4729dbe1fbb&vid=d30720f3f12ece19a1d9f6e3c9244ee49a815c97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (GC) 55.0 to 60.0 %