≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato
N0241-1G N0241-25G
TCIAN0241-1GEA 25 EUR
TCIAN0241-1G TCIAN0241-25G
≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MW: 371.144 g/mol
Pto. de fusión: 300
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 28.0 to 30.0 %