Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Nitrosalicylic Acid Sodium Salt
N0258-25G N0258-5G
TCIAN0258-25GEA 181 EUR
TCIAN0258-25G TCIAN0258-5G
Sodium-3-nitrosalicylate ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-3-nitrosalicylate
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 205,10 g/mol
Número MDL: MFCD00070529
Núm. CAS: 164915-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %