N-Methyl-N-nitrosourethane ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N-Nitroso-N-methylurethane, N-Ethoxycarbonyl-N-methylnitrosamine, Ethyl N-Methyl-N-nitrosocarbamate

N0265-25G N0265-5G
TCIAN0265-25GEA 176 EUR
TCIAN0265-25G TCIAN0265-5G
N-Methyl-N-nitrosourethane ≥95.0% (por GC)
N-Methyl-N-nitrosourethane
Formula: C₄H₈N₂O₃
MW: 132.12 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013888
Núm. CAS: 615-53-2
EINECS: 210-432-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe903ae0127c50e818d894177c8092fa5829d21&vid=afe903ae0127c50e818d894177c8092fa5829d21&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR