Basic blue 12
Proveedor: TCI
Sinónimos: Nile Blue A chloride, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium chloride
N0317-25G N0317-5G
TCIAN0317-25GEA 110 EUR
TCIAN0317-25G TCIAN0317-5G
Basic blue 12
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃O
Número MDL: MFCD00011936
Núm. CAS: 2381-85-3
EINECS: 219-181-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 632.0 to 638.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 1500 (EtOH (50%), 632.0 to 638.0 nm)