4-(4-Nitrophenylazo)orcinol ≥80.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
N0324-1G N0324-5G
TCIAN0324-1GEA 107 EUR
TCIAN0324-1G TCIAN0324-5G
4-(4-Nitrophenylazo)orcinol ≥80.0% (by HPLC)
4-(4-Nitrophenylazo)orcinol
Formula: C₁₃H₁₁N₃O₄
Número MDL: MFCD00014710
Núm. CAS: 607-96-5
EINECS: 210-150-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 80.0 area%
Solubility in N,N-DMF almost transparency