Hexyl nicotinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0329-25G N0329-5G
TCIAN0329-25GEA 83 EUR
TCIAN0329-25G TCIAN0329-5G
Hexyl nicotinate ≥98.0% (por GC)
Hexyl nicotinate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 104°C
Número MDL: MFCD00023587
Núm. CAS: 23597-82-2
EINECS: 245-767-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219cea2b86152f836b1a6a5cd16596b0b349cd6b&vid=219cea2b86152f836b1a6a5cd16596b0b349cd6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %