Cholesterol pelargonate ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0347-25G
N0347-500G
TCIAN0347-25GEA
33
EUR
TCIAN0347-25G
TCIAN0347-500G
Cholesterol pelargonate ≥93.0% (por GC)
Cholesterol pelargonate
Formula:
C₃₆H₆₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00003643 Núm. CAS: 1182-66-7 EINECS: 214-658-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 93.0 % |
Mesomorphic range | 74.0 to 82.0deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -27.0 to -31.0 deg (C=1, THF) |