Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0364-25G N0364-5G
TCIAN0364-25GEA 102 EUR
TCIAN0364-25G TCIAN0364-5G
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate ≥99.0% (por GC)
Dimethyl-2,6-naphthalenedicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂O₄
Número MDL: MFCD00004100
Núm. CAS: 840-65-3
EINECS: 212-661-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b8b181464b16e4302c8190a58035a3e49e1e152&vid=7b8b181464b16e4302c8190a58035a3e49e1e152&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 190.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity