Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
N0369-250G N0369-25G
TCIAN0369-250GEA 545 EUR
TCIAN0369-250G TCIAN0369-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride ≥97.0% (by HPLC)
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₄H₄O₆
Número MDL: MFCD00006915
Núm. CAS: 81-30-1
EINECS: 201-342-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51fc932c9f4a2352083c0c130169a583875d6306&vid=51fc932c9f4a2352083c0c130169a583875d6306&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization back titration) min. 95.0 %