1-Nitro-2-naphthol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0370-1G
N0370-5G
TCIAN0370-1GEA
277
EUR
TCIAN0370-1G
TCIAN0370-5G
1-Nitro-2-naphthol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Nitro-2-naphthol
Formula:
C₁₀H₇NO₃ |
Número MDL:
MFCD00021461 Núm. CAS: 550-60-7 EINECS: 208-984-5 Índice Merck: 14,06614 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 105.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |