N-Nitrosodibutylamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Dibutylnitrosamine
N0375-25ML N0375-5ML
TCIAN0375-25MLEA 161 EUR
TCIAN0375-25ML TCIAN0375-5ML
N-Nitrosodibutylamine ≥97.0% (por GC)
N-Nitrosodibutylamine
Formula: C₈H₁₈N₂O
Pto. Ebullición: 237°C
Número MDL: MFCD00013892
Núm. CAS: 924-16-3
EINECS: 213-101-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %