DL-Norphenylephrine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(2-Amino-1-hydroxyethyl)phenol Hydrochloride
N0389-25G
N0389-5G
TCIAN0389-25GEA
159
EUR
TCIAN0389-25G
TCIAN0389-5G
DL-Norphenylephrine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Norphenylephrine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₁NO₂ |
Número MDL:
MFCD00012879 Núm. CAS: 4779-94-6 EINECS: 225-323-6 Índice Merck: 14,06699 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |