4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
N0392-10MG N0392-100MG
TCIAN0392-10MGEA 28 EUR
TCIAN0392-10MG TCIAN0392-100MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063697
Núm. CAS: 10231-84-2
EINECS: 233-553-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%