1-(1-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: alpha-Methyl-1-naphthalenemethanol, 1-(1-Hydroxyethyl)naphthalene, (±)-1-(1-Naphthyl)ethanol, 1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
N0395-1G N0395-5G
TCIAN0395-1GEA 70 EUR
TCIAN0395-1G TCIAN0395-5G
1-(1-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(1-Naphthyl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD00016806
Núm. CAS: 1517-72-2
EINECS: 216-172-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency