3,3',3''-Nitrilotripropionic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3',3''-Nitrilotripropanoic acid
N0409-10G N0409-25G
TCIAN0409-10GEA 133 EUR
TCIAN0409-10G TCIAN0409-25G
3,3',3''-Nitrilotripropionic acid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
3,3',3''-Nitrilotripropionic acid
Formula: C₉H₁₅NO₆
MW: 233,22 g/mol
Número MDL: MFCD00055827
Núm. CAS: 817-11-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency