2-Isobutoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isobutyl 2-Naphthyl Ether
N0433-25G N0433-500G
TCIAN0433-25GEA 24 EUR
TCIAN0433-25G TCIAN0433-500G
2-Isobutoxynaphthalene ≥98.0% (por GC)
2-Isobutoxynaphthalene
Formula: C₁₄H₁₆O
MW: 200,28 g/mol
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00046467
Núm. CAS: 2173-57-1
EINECS: 218-529-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %