Ácido γ-linolénico

Proveedor: Cayman Chemical

Sinónimos: cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid

90220-100 90220-250 90220-50 90220-1
CAYM90220-100EA 55 EUR
CAYM90220-100 CAYM90220-250 CAYM90220-50 CAYM90220-1
Ácido γ-linolénico
Ácido γ-linolénico
Formula: C₁₈H₃₀O₂
Número MDL: MFCD00065718
Núm. CAS: 506-26-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR