6-Nitrofluorescein (isomer II) 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3',6'-Dihydroxy-6-nitro-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 6-Nitro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one
N0445-1G N0445-5G
TCIAN0445-1GEA 153 EUR
TCIAN0445-1G TCIAN0445-5G
6-Nitrofluorescein (isomer II) 98,0 Titrimetric
6-Nitrofluorescein (isomer II)
Formula: C₂₀H₁₁NO₇
MW: 377.31 g/mol
Número MDL: MFCD00059694
Núm. CAS: 27402-68-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency