Neopentyl glycol diglycidyl Ether 40,00% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Diglycidyloxyneopentane, Neopentyl glycol diglycidyl ether

N0448-25ML N0448-500ML
TCIAN0448-25MLEA 16 EUR
TCIAN0448-25ML TCIAN0448-500ML
Neopentyl glycol diglycidyl Ether 40,00% (por GC)
Neopentyl glycol diglycidyl Ether
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. de inflamación: 141°C
Número MDL: MFCD00040687
Núm. CAS: 17557-23-2
EINECS: 241-536-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 40.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR