Norethisterone acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Norethindrone acetate, 19-Nor-17alpha-ethynyltestosterone Acetate, 17alpha-Ethynyl-19-nortestosterone Acetate
N0450-1G N0450-100MG
TCIAN0450-1GEA 161 EUR
TCIAN0450-1G TCIAN0450-100MG
Norethisterone acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Norethisterone acetate
Formula: C₂₂H₂₈O₃
MW: 340.46 g/mol
Número MDL: MFCD04039850
Núm. CAS: 51-98-9
EINECS: 200-132-0
Índice Merck: 14,06697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -36.0 deg (C=1, Dioxane)