Neopentyl glycol mono(hydroxypivalate) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0461-25G
N0461-500G
TCIAN0461-25GEA
19
EUR
TCIAN0461-25G
TCIAN0461-500G
Neopentyl glycol mono(hydroxypivalate) ≥97.0% (por GC)
Neopentyl glycol mono(hydroxypivalate)
Formula:
C₁₀H₂₀O₄ |
Número MDL:
MFCD00059597 Núm. CAS: 1115-20-4 EINECS: 214-222-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |