1,6-Naphthyridine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
N0462-1G N0462-100MG
TCIAN0462-1GEA 225 EUR
TCIAN0462-1G TCIAN0462-100MG
1,6-Naphthyridine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,6-Naphthyridine
Formula: C₈H₆N₂
Número MDL: MFCD00059750
Núm. CAS: 253-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %