2-Nitrobenzaldehído-oxima ≥85.0% (por GC) deprotecting agent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Nitrobenzaldoxime
N0486-25G N0486-5G
TCIAN0486-25GEA 70 EUR
TCIAN0486-25G TCIAN0486-5G
2-Nitrobenzaldehído-oxima ≥85.0% (por GC) deprotecting agent
2-Nitrobenzaldehído-oxima
Formula: C₇H₆N₂O₃
Número MDL: MFCD00007187
Núm. CAS: 6635-41-2
EINECS: 229-634-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bcf172131e3118aebac85738fd2858e5582a636&vid=3bcf172131e3118aebac85738fd2858e5582a636&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C