syn-4-Nitrobenzaldehído-oxima ≥85.0% (por GC) deprotecting agent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: syn-4-Nitrobenzaldoxime
N0487-25G N0487-5G
TCIAN0487-25GEA 93 EUR
TCIAN0487-25G TCIAN0487-5G
syn-4-Nitrobenzaldehído-oxima ≥85.0% (por GC) deprotecting agent
syn-4-Nitrobenzaldehído-oxima
Formula: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Número MDL: MFCD00151329
Núm. CAS: 3717-19-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c67d8f6e881eb7efe64cb2dff48d7db503eac5a&vid=0c67d8f6e881eb7efe64cb2dff48d7db503eac5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C