3-Nitropyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Nitro-1H-pyrrole
N0502-1G N0502-5G
TCIAN0502-1GEA 114 EUR
TCIAN0502-1G TCIAN0502-5G
3-Nitropyrrole ≥98.0% (por GC)
3-Nitropyrrole
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Número MDL: MFCD00059714
Núm. CAS: 5930-94-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C