5-Norbornene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
N0504-25ML N0504-5ML
TCIAN0504-25MLEA 86 EUR
TCIAN0504-25ML TCIAN0504-5ML
5-Norbornene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de inflamación: 50°C
Número MDL: MFCD00167568
Núm. CAS: 5453-80-5
EINECS: 226-698-9
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fb1121b21fe0317b93bab5adb833afae438d342&vid=3fb1121b21fe0317b93bab5adb833afae438d342&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0% (total of isomer)