4-Nitropyrrole-2-carboxylic acid hydrate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
N0509-1G
N0509-5G
TCIAN0509-1GEA
97
EUR
TCIAN0509-1G
TCIAN0509-5G
4-Nitropyrrole-2-carboxylic acid hydrate ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitropyrrole-2-carboxylic acid hydrate
Formula:
C₅H₄N₂O₄ Pto. de fusión: 217°C |
Número MDL:
MFCD00059928 Núm. CAS: 5930-93-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Water | max. 12.0 % |