Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Nitrobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionate
N0513-25G N0513-5G
TCIAN0513-25GEA 85 EUR
TCIAN0513-25G TCIAN0513-5G
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁NO₅
Número MDL: MFCD00007357
Núm. CAS: 838-57-3
EINECS: 212-656-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) 98.0 % (total of isomers)