2-Nitro-p-xylylene glycol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0519-5G N0519-1G
TCIAN0519-5GEA 203 EUR
TCIAN0519-5G TCIAN0519-1G
2-Nitro-p-xylylene glycol ≥95.0% (por GC)
2-Nitro-p-xylylene glycol
Formula: C₈H₉NO₄
Número MDL: MFCD00024286
Núm. CAS: 23222-97-1
EINECS: 245-503-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355303c2904c22536aa0b0e03c5ab7435f131f80&vid=355303c2904c22536aa0b0e03c5ab7435f131f80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C