2,3-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0530-25G N0530-250G
TCIAN0530-25GEA 86 EUR
TCIAN0530-25G TCIAN0530-250G
2,3-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Formula: C₁₂H₆O₃
Número MDL: MFCD00059091
Núm. CAS: 716-39-2
EINECS: 211-936-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %