1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxdiimide ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,4,5,8-Naphthalenetetracarbondiimide
N0536-1G N0536-5G
TCIAN0536-1GEA 126 EUR
TCIAN0536-1G TCIAN0536-5G
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxdiimide ≥95.0% (by total nitrogen basis)
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxdiimide
Formula: C₁₄H₆N₂O₄
MW: 266,21 g/mol
Número MDL: MFCD00047649
Núm. CAS: 5690-24-4
EINECS: 227-159-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %