3-(5-Nitro-2-furyl)acrylic acid ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
N0551-25G N0551-5G
TCIAN0551-25GEA 393 EUR
TCIAN0551-25G TCIAN0551-5G
3-(5-Nitro-2-furyl)acrylic acid ≥97.0% (by HPLC)
3-(5-Nitro-2-furyl)acrylic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Número MDL: MFCD00143078
Núm. CAS: 6281-23-8
EINECS: 228-488-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %