2-(1-Naphthyl)ethanesulphonyl chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0576-1G N0576-5G
TCIAN0576-1GEA 116 EUR
TCIAN0576-1G TCIAN0576-5G
2-(1-Naphthyl)ethanesulphonyl chloride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(1-Naphthyl)ethanesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₁₁ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191560
Núm. CAS: 104296-63-1
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1350204a69c85dc0da5e6fd152b5bec14e8f52ed&vid=1350204a69c85dc0da5e6fd152b5bec14e8f52ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C