1,2-Naphthalic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0583-25G N0583-5G
TCIAN0583-25GEA 1889 EUR
TCIAN0583-25G TCIAN0583-5G
1,2-Naphthalic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Naphthalic anhydride
Formula: C₁₂H₆O₃
Número MDL: MFCD00191561
Núm. CAS: 5343-99-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C