Nonafluorovaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
N0605-25G N0605-5G
TCIAN0605-25GEA 248 EUR
TCIAN0605-25G TCIAN0605-5G
Nonafluorovaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nonafluorovaleric acid
Formula: C₅HF₉O₂
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD00040211
Núm. CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %