Sodium-2-naphthoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
N0617-25G N0617-5G
TCIAN0617-25GEA 165 EUR
TCIAN0617-25G TCIAN0617-5G
Sodium-2-naphthoate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-2-naphthoate
Formula: C₁₁H₈O₂
Número MDL: MFCD00671570
Núm. CAS: 17273-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %