8-Nonen-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0650-25G N0650-5G
TCIAN0650-25GEA 585 EUR
TCIAN0650-25G TCIAN0650-5G
8-Nonen-1-ol ≥98.0% (por GC)
8-Nonen-1-ol
Formula: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00798062
Núm. CAS: 13038-21-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %