1,2-Nonanediol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0651-5G
N0651-1G
TCIAN0651-5GEA
229
EUR
TCIAN0651-5G
TCIAN0651-1G
1,2-Nonanediol ≥99.0% (por GC)
1,2-Nonanediol
Formula:
C₉H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 155°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01861291 Núm. CAS: 42789-13-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 35.0 to 38.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |