4-(4-Nitrophenylazo)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-4'-nitroazobenzene
N0653-1G
N0653-5G
TCIAN0653-1GEA
182
EUR
TCIAN0653-1G
TCIAN0653-5G
4-(4-Nitrophenylazo)phenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Nitrophenylazo)phenol
Formula:
C₁₂H₉N₃O₃ MW: 243,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00161165 Núm. CAS: 1435-60-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |