Nile red
Proveedor: TCI
Sinónimos:
9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
N0659-1G
N0659-500MG
N0659-5G
TCIAN0659-1GEA
128
EUR
TCIAN0659-1G
TCIAN0659-500MG
TCIAN0659-5G
Nile red
Nile red
Formula:
C₂₀H₁₈N₂O₂ MW: 318,38 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011639 Núm. CAS: 7385-67-3 EINECS: 230-966-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Lambda max. | 550.0 to 554.0 nm (MeOH) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 1,300 (MeOH, 550.0 to 554.0 nm) |