Ácido α-linolénico 99%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

302820010 302820050 302825000
ACRO302820010EA 267 EUR
ACRO302820010 ACRO302820050 ACRO302825000
Ácido α-linolénico 99%
Ácido α-linolénico
Formula: C₁₈H₃₀O₂
MW: 278,44 g/mol
Pto. Ebullición: 230…232 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065720
Núm. CAS: 463-40-1
EINECS: 207-334-8
Índice Merck: 12,05530

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR