Nonadecanedioic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,17-Heptadecanedicarboxylic Acid
N0663-1G N0663-5G
TCIAN0663-1GEA 132 EUR
TCIAN0663-1G TCIAN0663-5G
Nonadecanedioic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Nonadecanedioic acid
Formula: C₁₉H₃₆O₄
Número MDL: MFCD00039536
Núm. CAS: 6250-70-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency