5-Norbornene-2-carboxylic acid (endo + exo mixture) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid
N0667-25G N0667-5G
TCIAN0667-25GEA 53 EUR
TCIAN0667-25G TCIAN0667-5G
5-Norbornene-2-carboxylic acid (endo + exo mixture) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Norbornene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Número MDL: MFCD00085356
Núm. CAS: 120-74-1
EINECS: 204-422-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %