4-Nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
N0682-1G N0682-5G
TCIAN0682-1GEA 20 EUR
TCIAN0682-1G TCIAN0682-5G
4-Nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Número MDL: MFCD00150543
Núm. CAS: 949-99-5
EINECS: 213-446-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Water max. 10.0 %