Dimethyl-2,7-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,7-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
N0684-1G N0684-5G
TCIAN0684-1GEA 190 EUR
TCIAN0684-1G TCIAN0684-5G
Dimethyl-2,7-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-2,7-naphthalenedicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Número MDL: MFCD03427560
Núm. CAS: 2549-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency